Learn More
Abeba™ Die Original-7021-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 7021/38
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15602478
  • 56.20 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Glattes Leder, weiß
  • Rutschfeste Außensohle
  • Desinfizierte,
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Leder
Rutschfest
Tierische Fette, Öl und Brennstoff
Weiß
38
7021
Name des Produkts
Abeba™ Die Original-7021-Schuhe > Größe:38