Learn More
UVP EL-Lampen
605.00 CHF - 646.00 CHF
Spezifikation
Lichtquelle | UV, Weißlicht |
---|---|
Spannung | 230 V |
Wirkleistung | 8 W |
Stromstärke | 0,16 A |
Abmessungen (L x B x H) | 376 x 97 x 64 mm |
Produktcode | Marke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11778251
|
UVP
95-0200-02 |
254 nm |
636.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11738251
|
UVP
95-0199-02 |
302 nm |
646.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11758241
|
UVP
95-0198-02 |
365 nm |
605.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
UV, Weißlicht | |
8 W | |
376 x 97 x 64 mm | |
64 mm | |
376 mm | |
Je 1 | |
UV-Lampe |
230 V | |
0,16 A | |
8 W, 230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
Lampe der Serie EL | |
97 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP EL-Lampen