Learn More
Abeba™ Arrow 38200 Schuhe
Antistatisch mit Fersen-Mikrofaserpatch. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 38200/40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU/PU-Außensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Fersenpolster aus Mikrofaser
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Mikrofaser | |
40 | |
Polyurethan |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
38200 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Arrow 38200 Schuhe > Größe: 40
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur