Learn More
UVP UV-Lampe der EL-Serie
Verwenden Sie diese Lampen für Labor- und Inspektionsanwendungen. UV-Lampen der UVP™ EL-Serie werden mit einem langlebigen, extrudierten Metallgehäuse und kratzfester Pulverfarbe hergestellt.
Marke:  UVP 95-0273-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11728251
  • 500.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen
  • Sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden
  • Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung
Spezifikation
Spezifikation
6 W
Weiß
302 mm
96 mm
302 nm
302 x 96 mm
UVM-16
UV-Lampe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP UV-Lampe der EL-Serie > Modell:UVM-16; Länge:302mm; Breite:96 mm; Wattleistung:Gehäuse 6w