Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl transparente Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
22.00 CHF - 76.18 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Farbe Format Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zertifizierung/Konformität Farbe Format Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16651913
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon™
1060-165-000-9
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität Natural Im Beutel Steril
76.18 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16661913
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon™
1060-800-000-9
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität Natural Im Beutel Unsteril
22.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16603952
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
1060-260-000-9
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität klar Nachfüllpackung Unsteril
34.65 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16613952
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon™
1060-960-006-9
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität klar Rack, 96 Steril
52.55 CHF
960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16671913
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon™
1060-965-006-9
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität Natural Rack, 96 Steril
65.85 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17517826
Unterlagen ansehen
Labcon™
1060-700-016-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI klar Stapelgestell Unsteril
24.94 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17527826
Unterlagen ansehen
Labcon™
1060-790-006-9
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI klar Rack, 192 Unsteril
36.70 CHF
960 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
  • Abgeschrägte Spitze
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Autoklavierbar
49,7 mm
Abgeschrägt
Universelle Passform
Eclipse™
Ungefiltert
1,95 in.
Liquid Handling
Ja
Nein
Polypropylenharz