Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl transparente Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1060-790-006-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
Rack, 192 | |
192 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
klar | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |