Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl transparente Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1060-800-000-9
Beschreibung
- Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Im Beutel | |
1000 Spitzen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Natural | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
RT | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |