Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl transparente Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke:  Labcon™ 1060-165-000-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16651913
  • 76.18 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Steril
Autoklavierbar
49,7 mm
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
E-Strahl
Abgeschrägt
RT
Universelle Passform
Eclipse™
Ungefiltert
Natural
1,95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Liquid Handling
Im Beutel
1 Spitze/Beutel, 200 Beutel/Packung, 10 Packungen/Karton
Ja
Nein
Polypropylenharz