Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl transparente Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1060-260-000-9
20.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Nachfüllpackung | |
960 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton. | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |
Ungefiltert | |
klar | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Abgeschrägt | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |