Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μl transparente Pipettenspitzen
Passend für die gängigsten 200 μl-Pipetten
Marke: Labcon™ 1060-965-006-9
Beschreibung
- Passend für die meisten Standard 200 μl-Pipetten
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
200 μl | |
Steril | |
Violett | |
1,95 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack, 96 | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
Natural | |
Autoklavierbar | |
49,7 mm | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
E-Strahl | |
Abgeschrägt | |
RT | |
Universelle Passform | |
Eclipse™ |