Learn More
Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschale
Schützt DNA vor Beschädigungen. Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschalen werden aus abgedunkelten Acryl hergestellt, um die für DNA möglicherweise schädliche Lichteinstrahlung zu verringern.
Marke:  Fisherbrand™ STAINDISH
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15589901
  • 83.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus tiefschwarzem Acryl
  • Minimiert Lichteinstrahlung und reduziert DNA-Schäden im Hintergrund
Spezifikation
Spezifikation
Ebenholz
Comet Assay-Tank
Acrylglas
Je 1
Dokumentation
Flyers
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschale >