Learn More
Thermo Scientific™ PHIre Plant Direct PCR-Kit (ohne Probenahmewerkzeuge)
Effiziente PCR direkt aus verschiedenen Pflanzenmaterialien über verschiedene Spezies hinweg.
Marke: Thermo Scientific™ F130WH
315.34 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific Phire Plant Direct PCR Kit is designed to amplify DNA directly from plant samples. No DNA purification is required prior to PCR. The kit is based on Phire Hot Start II DNA Polymerase, a specially engineered enzyme with a DNA binding domain. The unique features of this DNA polymerase make it extremely robust and tolerant of many PCR inhibitors present in plant, fungi, and bacteria.
Das Thermo Scientific Phire Pflanzen-Direkt-PCR-Kit wurde entwickelt, um DNA direkt aus Pflanzenproben zu amplifizieren. Vor der PCR ist keine DNA-Aufreinigung erforderlich. Das Kit basiert auf der PHIre Hot Start II DNA-Polymerase, einem speziell entwickelten Enzym mit DNA-Bindungsdomäne. Die einzigartigen Merkmale dieser DNA-Polymerase machen sie extrem robust und tolerant gegenüber vielen PCR-Inhibitoren, wie sie in Pflanzenmaterial vorkommen.
Das Phire Plant Direct PCR-Kit wurde mit Blättern und Samen einer Vielzahl von Pflanzenarten getestet. Das Kit enthält einen kompletten Satz optimierter Reagenzien, Hilfsmittel zur Probenahme und detaillierter Protokolle, wodurch es eine ideale Wahl zur Amplifikation von Pflanzen-DNA ist. In Kombination mit einem Piko-Thermocycler und Piko-UTW-PCR-Platten können PCR-Protokolle in nur 30 Minuten abgeschlossen werden.
Besondere Merkmale
• Keine zeitraubenden und kostspieligen Schritte zur DNA-Aufreinigung erforderlich
• Nur sehr geringe Mengen an Probenmaterial notwendig
• Zwei einfache Protokolle für verschiedenste Anwendungen
• Anwenderfreundliche Hilfsmittel zur Probenahme im Kit enthalten
• Phire Hot-Start II DNA-Polymerase ergibt hohe Ausbeuten an spezifischem Produkt, und dies bei kurzer Verlängerungszeit (20 s/kb).
Anwendungen
• Genotypisierung
• Transgen-Erkennung
Enthält
• Phire Hot-Start II DNA-Polymerase
• Reaktionsvolumen bei Protokoll „Verdünnung und Aufbewahrung“: 20 μl
• Reaktionsvolumen mit direktem Protokoll: 50 μl
• 2X Phire Plant PCR-Puffer (enthält dNTPs und MgCl2)
• Kontroll-Primer-Mix (je 25 μM)
• Verdünnungspuffer
Zwei Kurzprotokolle für verschiedene Erfordernisse
Beim Protokoll „Direkt“ wird eine geringe Menge an Pflanzenmaterial direkt in das PCR-Reaktionsgemisch gegeben. Beim Protokoll „Verdünnt“ wird ein kleines Volumen an Verdünnungspuffer mit zerdrücktem Pflanzenmaterial in den PCR-Reaktionsmix gegeben. Das Verdünnungsprotokoll wird für lange oder schwierige Amplikons und für Assays verwendet, bei denen mehrere DNA-Fragmente aus derselben Probe amplifiziert werden.
Spezifikation
Enthält: • 200 µl Phire Hot-Start II DNA-Polymerase • 5 x 1,25 ml 2X Phire Pflanzengewebe-PCR-Puffer (enthält dNTPs und MgCl2) • 40 µl Universal-Kontroll-Primer-Mix (je 25 µM) • 2 x 5 ml Verdünnungspuffer Bei -20 °C lagern. |
|
Direkt-PCR | |
Schnell | |
500 reactions | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
Pflanze |
Mittel | |
Phire Hot Start II DNA-Polymerase | |
Direct PCR-Kit | |
Wet or Dry Ice | |
500 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |