Learn More
Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschale
Schützt DNA vor Beschädigungen. Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschalen werden aus abgedunkelten Acryl hergestellt, um die für DNA möglicherweise schädliche Lichteinstrahlung zu verringern.
83.10 CHF - 283.00 CHF
Spezifikation
Farbe Ebenholz
Zur Verwendung mit (Geräte) Comet Assay-Tank
Material Acrylglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15589901
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
STAINDISH
Je 1
83.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15599901
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
STAINDISH4X
4
283.00 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus tiefschwarzem Acryl
  • Minimiert Lichteinstrahlung und reduziert DNA-Schäden im Hintergrund
Spezifikation
Spezifikation
Ebenholz
Comet Assay-Tank
Acrylglas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ebony Behandlungsschale