Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Färbebox
Färben, Fixieren und Entfärben im gleichen Behälter mit Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Färbeboxen, die eine praktische, konventionelle Färbemethode bieten.
Marke: Thermo Scientific™ GSB-3
78.58 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Färben, Fixieren und Entfärben im gleichen Behälter mit Thermo Scientific™ Owl™ Gel-Färbeboxen, die eine praktische, konventionelle Färbemethode bieten. Boxen fassen bis zu 125 ml Flüssigkeit und ein Gel, wenn sie auf einer Schüttelplattform verwendet werden.
- Schalen für die Aufnahme der gewünschten Menge an Färbereagenzien sind in praktischen Größen erhältlich
- Der gerillte Deckel ermöglicht eine korrekte Ausrichtung und Stabilität beim Stapeln
- Aus transparentem Kunststoff, sodass Gele direkt in der Schale angesehen werden können
Bestellinformationen:
Paket mit fünf Stück
Spezifikation
Gelfärbekammer, 5 St./Packung | |
125 ml | |
11 cm |
Packung mit 5 Kartons | |
11 cm | |
3 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
16Stunden
17Minuten
7Sekunden
27 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31