Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie von interzellulären Proteinen der Maus (Nuklear-/Transkriptionsfaktoren)
Das eBioscience™ Arbeitsablauf-Kit für die Durchflusszytometrie von interzellulären Maus-Proteinen (Nuklear-/Transkriptionsfaktoren) enthält alle üblichen Puffer, Blocker und Beads, die zur Färbung von Targets intrazellulärer Nuklear-/Transkriptionsfaktoren in Suspensionen von humanen Zellen für eine Untersuchung mittels herkömmlicher Durchflusszytometrie erforderlich sind.
Marke: Invitrogen™ A53017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Kit enthält alle üblichen Puffer, Blocker und Beads, die zur Färbung von Nuklear- und Transkriptionstargets in Suspensionen von humanen Zellen für eine Untersuchung mittels herkömmlicher Durchflusszytometrie erforderlich sind.
- Die Reagenzien in diesem Kit wurden auf Kombination mit untersuchungsspezifischen Antikörpern für die Erkennung von intrazellularen Nuklear- und Transkriptionstargets der Maus mithilfe der Durchflusszytometrie optimiert.
- Effektive Kompensationskontrollen
- Blockierung Fc-Rezeptor
- Nicht-antikörperbasierte, nicht-proteinbasierte Blockierungslösung zur Reduzierung der Hintergrundfärbung von Fluorophoren
- Antikörperbindungspuffer minimiert die unspezifische Bindung von Antikörpern
- Auf Transkriptionsfaktoren und Kernproteine optimierter Färbepuffer
Das Kit enthält
- UltraComp eBeads™ Plus Kompensationsbeads (01-3333-41)
- CD16/CD32 monoklonaler Antikörper (93), eBioscience (14-0161-81)
- CellBlox™ Blockierungspuffer (B001T06F01)
- eBioscience Foxp3/Transkriptionsfaktor-Färbepuffer-Satz (00-5523-00)
- eBioscience™ Durchflusszytometrie-Färbepuffer (00-4222-57)
Spezifikation
1 Kit | |
Durchflusszytometrie |