Learn More
Thermo Scientific™ 384-Well-Mikrotiterplatte, 240 μl, quadratisch-gerundet, 8 mm Durchmesser, U-förmiger Boden; 6/Packung
Verwenden Sie diese glasbeschichteten Mikrotiterplatten für Probennalysen mit hohem Durchsatz, die Glasfläschchen benötigen.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P342
281.20 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für Proben, die Glasfläschchen benötigen, können jetzt mit diesen gläserbeschichteten Mikrotiterplatten Analysen mit hohem Durchsatz durchgeführt werden. Unsere glasbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ Kunststoffplatten der zweiten Generation sind die Lösung für reine Kunststoffplatten, die aufgrund der Adsorption an Kunststoff-Well-Wänden eine schlechte Lösungsmittelstabilität oder einen Produktverlust verursachen. Die WebSeal Plate+ Produkte sind mit einer ultramodernen Glasbeschichtung versehen, die eine Beschichtung mit höherer Dichte (200 A dick) ermöglicht, um die Stabilität und Reproduzierbarkeit von Lösungsmitteln zu verbessern, insbesondere für Biomoleküle, die an Kunststoffwänden adsorbieren.
- Bietet eine extrem niedrige Adsorption an Well-Oberflächen für kritische polare Verbindungen
- Ermöglicht Analysen geringster Spuren für stark adsorbierende Analyten
- Bietet höchste Reproduzierbarkeit
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
Spezifikation
Specification Certified | |
SureSTART WebSeal Level 3 | |
Polypropylen | |
180 μl | |
Glass-coated | |
Abgerundet quadratisch, konischer Boden (V-Well) | |
22 mm |
16 x 24 | |
Clear | |
384 | |
Unsteril | |
252 μl | |
-80°C to 121°C | |
Mid-well |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13