Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Reaktionsgefäß aus Borosilikatglas mit Temperiermantel
671.00 CHF - 1805.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Enthält Temperiermantel
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Bodenform Flach
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10433360
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06010149
250 mL 190 mm
698.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10391870
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06010258
500 mL 180 mm
874.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10616660
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06010158
500 mL 275 mm
671.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11532244
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06010479
4 L 375 mm
1805.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11592234
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06010273
2000 mL 375 mm
925.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11512244
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06010279
4 L 380 mm
1705.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11502244
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06010276
3 L 325 mm
1490.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10349522
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
06010270
1 l 245 mm
902.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas, Duran Glas
Reaktionsgefäß
Flach
Temperiermantel
Zylinder
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel