Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Reaktionsgefäß aus Borosilikatglas mit Temperiermantel
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06010273
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11592234
  • 925.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.
Spezifikation
Spezifikation
2000 mL
375 mm
Reaktionsgefäß
Flach
Borosilikatglas, Duran Glas
Temperiermantel
Zylinder