Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Reaktionsgefäß aus Borosilikatglas mit Temperiermantel
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06010276
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11502244
  • 1490.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.
Spezifikation
Spezifikation
3 L
325 mm
Reaktionsgefäß
Flach
Borosilikatglas, Duran Glas
Temperiermantel
Zylinder
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel > Fassungsvermögen:3L; Höhe:325mm