Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Reaktionsgefäß aus Borosilikatglas mit Temperiermantel
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06010149
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10433360
  • 698.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
190 mm
Reaktionsgefäß
Flach
Borosilikatglas, Duran Glas
Temperiermantel
Zylinder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel > Fassungsvermögen:0.25L; Höhe:190mm