Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Reaktionsgefäß aus Borosilikatglas mit Temperiermantel
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06010270
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10349522
  • 902.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung und Laborflansch LF. Thermostatischer Mantel mit GL14-, GL18-, KF15- oder KF25-Verbindungsstücken.
Spezifikation
Spezifikation
1 l
245 mm
Reaktionsgefäß
Flach
Duran-Röhrchen, Duran Glas
Temperiermantel
Zylinder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran-Rohr-Reaktionsgefäße mit Temperiermantel > Fassungsvermögen:1L; Höhe:245mm