Learn More
Duran™ Kristallisierschale aus Borosilikat mit Ausguss
Inklusive Ausguss. DURAN™ Borosilikat-Kristallisierschalen mit Ausguss haben eine gute thermische Stoßfestigkeit.
Marke: Duran™ 213116309
Beschreibung
- Gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Hohe Betriebstemperatur (+500 °C)
- Nicht für den Einsatz unter Differenzdruck oder Vakuum ausgelegt
Spezifikation
Flach | |
Borosilikatglas | |
Abdampfschale | |
230 mm |
3500 mL | |
Rund | |
100 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14