Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschale, ohne Ausguss
GREENER_CHOICE
Die flache Form sowie der ebene Boden der Kristllisierschale ermöglichen ein gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln und somit die Kristallisation von Feststoffen aus Lösungen und Suspensionen.
93.55 CHF - 1065.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kristallisation; Herstellung konzentrierter Lösungen; erhältlich mit Ausguss DIN 12 338 oder ohne Ausguss DIN 12 337
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11746582
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213132403
20 mL
93.55 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11756582
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213133202
40 mL
121.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11766582
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213133408
60 mL
97.70 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11776582
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213133802
100 mL
118.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11786582
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213134104
150 mL
153.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11746592
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213134404
300 mL
167.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11756592
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213134901
500 mL
204.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11766592
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213135409
900 mL
390.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11776592
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
213135906
2000 mL
749.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15221689
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
213136302
3500 mL
1065.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet.
  • Flache und weite Form ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Verdunsten von Lösungsmitteln
  • Große Grundfläche
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Borosilikatglas (3.3)
Kristallisation; Herstellung konzentrierter Lösungen; erhältlich mit Ausguss DIN 12 338 oder ohne Ausguss DIN 12 337
10 St./Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Kristallisierschale, ohne Ausguss