Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen
Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung
Marke: DWK Life Sciences KC26720-250
599.45 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Blaue Verschlüsse und Ausgussringe
Beschreibung
Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung
- Breite Öffnungen und Verschlüsse mit GL 45 Gewinde gewährleisten einfachen Zugang und gute Abdichtung
- Mit blauen Verschlüssen und transparenten Ausgussringen
- Beschriftungsfläche und Skala aus langlebiger weißer Keramik
Spezifikation
Blau | |
Umgekehrte metrische Graduierungsskala | |
250 ml | |
10 bis 250 ml | |
12.5 cm | |
Weiße Skala aus Keramik-Emaille | |
81 mm |
Polypropylen | |
3.18 Zoll | |
Borosilikatglas | |
4,92 in. | |
Transparente Ausgussringe | |
Schraube |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen