Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ ANSI/SLAS Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Die DURAN™ Mikrotiterplatten ermöglichen die Verwendung von kleinen GL 25 DURAN™ Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 25 ml auf den Decks vieler Liquid Handling-Roboter.
Marke:  DWK Life Sciences 292330802
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16661076
  • 277.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Liquid-Handling-Roboter und Pipettiersysteme werden häufig in der Automatisierung chemischer oder biochemischer Labore eingesetzt.
  • Die Systeme automatisieren eine Vielzahl der Arbeitsabläufe in der Arzneimittelforschung, Genomik, Proteomik und Zellbiologie-Forschung.
  • Zu den in den Systemen verwendeten Behältern gehören Mikrotiterplatten, Röhrchengestelle und Reservoirs.
  • Setzen Sie die kleinen 10- oder 25 ml-GL 25 DURAN™ Flaschen mit den Decks vieler Liquid-Handling-Roboter ein.
  • Werden bei der Stabilitätsprüfung von neuen Wirkstoffen analog zu den größeren DURAN™ Flaschen verwendet. Die kleinen DURAN™ Flaschen mit Schraubverschluss sind eine robuste, dickwandige Alternative zu Glasfläschchen.
  • Praktisch – die Mikrotiterplatten-Halter entsprechen den in den ANSI/SBS-Standards vorgegebenen Standflächen
  • Präzise Passform – maßgeschneidert für sechs klare oder braune 10- oder 25 ml DURAN GL 25-Flaschen in einer Anordnung von 2 x 3
  • Hohe Qualität – aus Aluminium, gefräst mit deutscher Genauigkeit
  • Flexible Verwendung – Aluminium hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und kann daher mit Heiz- oder Kühlsystemen für Mikrotiterplatten verwendet werden
  • Kostengünstig – robuste und wiederverwendbare Konstruktion für eine lange Lebensdauer
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit – gravierter Chargen-Code für die Zertifizierung
  • Zukunftssicher – ein Freiraum unterhalb der Flaschen ermöglicht die Verwendung von Computer Vision Technologie, die die Anwesenheit von Flaschen im Halter erkennt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Halter für GL 25-Flaschen
25 ml GL 25-Laborflaschen, 2 x 3 10 ml GL 25-Laborflaschen
127,76 mm
85,48 mm
BioAssay-Entwicklung, Stabilitätsstudien zu Primärverpackungen, automatisierte Probenanalysen, integrierte Reagenzien-Reservoirs, Chemikalien-Screening, Roboter zur Handhabung von Flüssigkeiten
23 mm
361 g
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ ANSI/SLAS Mikrotiterplatten > Gewicht: 361 g