Learn More
BD Allgemeiner Caspase-Inhibitor, Z-VAD-FMK
Zelldurchlässiger allgemeiner Caspase-Inhibitor, der irreversibel an die katalytische Stelle der Caspase-Proteasen bindet und Apoptose hemmt
Marke: BD 550377
Beschreibung
Mitglieder der Caspase-Familie spielen eine Schlüsselrolle bei Entzündungen und Apoptose von Säugetieren. Das Z-VAD-FMK Peptid ist O-methyliert in der P1-Position auf Asparaginsäure, was eine verbesserte Stabilität und erhöhte Zelldurchlässigkeit bietet. Der Inhibitor ist für die Verwendung in zellbasierten In-vivo- und In-vitro-Assays zur Messung der Hemmung der Apoptose konzipiert.
- Molekülgewicht: 467 Daltons
- Form: Lyophilisiert
- Lagerungspuffer: Gefriergetrocknet in Dimethylsulfoxid (DMSO)
Mehrfaches Einfrieren/Auftauen des Produkts vermeiden.
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Durchflusszytometrie | |
-20 °C | |
467 | |
Lyophilisiert |
Gefriergetrocknet in Dimethylsulfoxid | |
1 mg | |
Z-VAD-FMK |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke.