Learn More
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303
Entwickelt mit einer weiten Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen. Kautex™ Weithalsflaschen sind ideal für Flüssigkeiten, Pasten und Granulate.
Marke:  Kautex™ 2000770529
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11899684
  • 32.80 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) für flexible und belastbare Beschaffenheit
  • Runde Flaschen mit natürlicher durchscheinender Farbe
  • Ideal für Dosierung, Probenversand, Klebstoffe, Transport und Lagerung 
  • Mit auslaufsicherem Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Rund
LDPE
LDPE-Schraubverschluss
Nein
Weithalsflasche
Verteilen, Versenden von Proben, Produktversand, Transport, Lagerung
Verschluss
23.8 mm
Je 1
93,5 mm
Schraubverschluss
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Kautex™ LDPE-Weithalsflaschen inklusive Kappen, Serie 303 > Kapazität:100 ml