Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ ANSI/SLAS Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Die DURAN™ Mikrotiterplatten ermöglichen die Verwendung von kleinen GL 25 DURAN™ Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 25 ml auf den Decks vieler Liquid Handling-Roboter.
277.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Mikrotiterplatten-Halter für GL 25-Flaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 ml GL 25-Laborflaschen, 2 x 3 10 ml GL 25-Laborflaschen
Höhe (metrisch) 23 mm
Länge (metrisch) 127,76 mm
Breite (metrisch) 85,48 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16661076
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
292330802
361 g
277.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16671076
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
292331404
296 g
277.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Liquid Handling-Roboter und Pipettiersysteme kommen in der Regel bei der Automatisierung chemischer oder biochemischer Labore zum Einsatz. Diese Systeme automatisieren ein breites Spektrum unterschiedlicher Arbeitsabläufe bei der Wirkstoffforschung, Genomik, Proteomik und zellbiologischer Forschung. Bei den Behältern, die in den Systemen verwendet werden, handelt es sich beispielsweise um Mikrotiterplatten, Reagenzglas-Gestelle und Reservoirs. Die DURAN™ Mikrotiterplatten ermöglichen die Verwendung von kleinen GL 25 DURAN™ Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 25 ml auf den Decks vieler Liquid Handling-Roboter. DURAN™ Flaschen können bei der Stabilitätsprüfung neuer Wirkstoffe analog zu den größeren DURAN™ Flaschen verwendet werden. Die kleinen Flaschen mit Schraubverschluss sind außerdem eine robustere Alternative zu Vials, da sie über eine dickere Wand verfügen. Die Mikrotiterplatten sind kompatibel mit robotergesteuerten Liquid Handling-Arbeitsstationen und automatisierten Pipettiersystemen führender Hersteller wie Tecan, Flow Robotics, Fluent, Eppendorf, Hamilton, Beckman, PerkinElmer, Agilent Technologies und Thermo Fisher Scientific.
  • Praktisch – die Abmessungen der Mikrotiterplatten entsprechen den ANSI/SLAS-Standards
  • Passgenau – maßgefertigt für sechs DURAN™ GL Klarglas- oder Braunglasflaschen mit einem Fassungsvermögen von 10 ml oder 25 ml in einer 2x3-Anordnung
  • Erstklassige Qualität – hergestellt aus Aluminium, Präzisionsfräsung 'Made in Germany'
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten – Aluminium ist äußerst wärmeleitfähig und kann daher mit Heiz- oder Kühlsystemen für Mikrotiterplatten verwendet werden
  • Kostengünstig – robuste und wiederverwendbare Konstruktion für eine lange Lebensdauer
  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit – eingravierter Chargencode für den Abruf eines Zertifikates
  • Zukunftssicher – ein Hohlraum unter den Flaschen ermöglicht den Einsatz von Computerbilderfassung, um Flaschen in der Halterung zu erkennen
Spezifikation
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Halter für GL 25-Flaschen
23 mm
85,48 mm
25 ml GL 25-Laborflaschen, 2 x 3 10 ml GL 25-Laborflaschen
127,76 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ ANSI/SLAS Mikrotiterplatten