Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für SPECTRONIC™ 200 Spektralphotometer
Zubehör für das Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 Spektralphotometer
Marke: Thermo Scientific™ 222-265600
Beschreibung
Zubehör für das Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 Spektralphotometer
Das SPECTRONIC 200 ist ein robustes, einfach zu verwendendes Spektrophotometer – ideal für Routineanwendungen. Die integrierte Software, die über ein intuitives Navigationsfeld und einen Vollfarbbildschirm gesteuert wird, übertrifft funktionsmäßig alle Erwartungen.Robuste, praktische Bauweise
- Keine internen, beweglichen Teile, und somit auch keine Abnutzung
- Zur leichteren Reinigung herausnehmbare Probenkammer
- Konstruktion aus Polymer – korrosionsbeständig gegenüber sauren und oxidierenden Lösungen
- Navigationsfeld und Onscreen-Menüs sind heutzutage jedem Anwender vertraut
- Kompakte Abmessungen sparen Arbeitsfläche im Labor
- Mit Küvettenhaltern auf beiden Seiten der Probenkammer behalten Sie einfacher den Überblick über Ihre Proben
- Kein Computer- oder serielles Kabel erforderlich. Einfach am Strom anschließen, und das Gerät ist messbereit
Das perfekte Hilfsmittel für spektroskopische Routinemessungen
- Großes, helles Farb-LCD, das sich für jeden Bediener auf den optimalen Einblickwinkel einstellen lässt
- Standardprobenkammer sowohl für quadratische 10 mm Küvetten als auch für Teströhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm (1 Zoll)
- Das gegenüber Raumlicht unempfindliche optische System ermöglicht die Messung hoher Reagenzgläser bei geöffnetem Deckel
- Im Analysemodus können Standardmethoden programmiert werden
- Die Bildschirmausdruck-Funktion liefert permanente Datenerfassung
- Quantitative Analysen mit einem Faktor oder mit bis zu vier Standards sorgen für Sicherheit
- Mit der für Ihren Computer erhältlichen Thermo Scientific VISIONlite5 Software steuern Sie das Gerät und können Daten bearbeiten und speichern sowie Berichte drucken
Noch nicht bereit für die Trennung von Ihrem alten Thermo Scientific Spec 20 oder GENESYS 20?
- Das SPECTRONIC 200 kann die Benutzeroberfläche und Steuerelemente des alten Geräts emulieren, damit es sich nahtlos in Ihr Labor integrieren lässt
Spezifikation
Küvettenständer | |
Küvettenständer |
Videos
-
Thermo Scientific SPECTRONIC 200 spectrophotometer
-
Thermo Scientific SPECTRONIC 200 spectrophotometer