Learn More
BINDER™ Serie FED Classic.Line – Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen
BINDER Heizkammern der Serie FED bieten nahezu unbegrenzte Kapazität und sind besonders anpassbar. Mit erweiterten Timerfunktionen und einem einstellbaren Lüfter lassen sich die Temperatur- und Konvektionsbedingungen einfach steuern.
Marke: BINDER™ 9010-0216
4910.25 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Verstellbare Abluftklappe
- Regler mit erweiterten Timerfunktionen
- 2 verchromte Gestelle
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
ASTM-Norm | |
400 l | |
Trockenofen | |
FED400-400 V | |
10/30/50/100 mm | |
150 °C | |
2.5 °C | |
1235 x 875 x 1025 mm | |
765 mm | |
145 kg | |
400 V | |
7,4 A |
FED400-400 V, Standard, Serie FED Classic.Line – Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 400 l, 400 V, 3 ∼ 50/60 Hz | |
5°bis 300 °C | |
LED | |
10 (Maximum), 2 (Standard) | |
Anwenderfreundlicher und leicht zu bedienender, vollständig digitaler PID-Regler | |
99 Std 59 Min | |
1000 x 510 x 800 mm | |
1235 mm | |
1025 mm | |
145 kg | |
3,4 kW | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller