Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Tfi DNA Polymerase
Platinum™ Tfi DNA-Polymerase
Marke:  Invitrogen™ 73684050
Artikelnummer. 10403643
  • 968.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Platinum™ Tfi DNA-Polymerase kombiniert die automatisierte Platinum™ Heißstart-Technologie mit einem tensidfreien PCR-Enzym ohne Taq, das aus Thermus filiformis gewonnen wird. Die PCR-Leistung ist in Bezug auf Ausbeute, Spezifität, Genauigkeit und Robustheit für Targets mit einer Länge unter 1 kb mit der Platinum™ Taq DNA-Polymerase vergleichbar. Darüber hinaus ist Platinum™ Tfi in 5'Exo (-)-Form für PCR-Anwendungen erhältlich, bei denen die Polymerase keine 5'-Exonuklease-Aktivität erfordert. Vorteile von Platinum™ Tfi:
– Verbesserte PCR-Empfindlichkeit und -Ausbeute mit einem automatisierten Heißstart
– Erzeugen Sie während der Enzymaktivierungsstufe mehr verfügbares Enzym für verbesserte PCR-Robustheit
– Amplifizieren Sie mehr DNA mit weniger Enzym pro Reaktion
Erhältlich für OEM: Im Gegensatz zur Platinum™ Taq DNA-Polymerase kann eine kundenspezifische Version der Platinum™ Tfi DNA-Polymerase als Teil eines PCR-Kits für Grundlagenforschung, Diagnostik oder andere Anwendungsgebiete zum Wiederverkauf zur Verfügung gestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Invitrogen Ansprechpartner.
Anwendungen: Amplifikation von DNA aus komplexen Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie RT-PCR.
Einheiten-Definition: Eine Einheit Platinum™ Tfi DNA-Polymerase integriert  nmol Desoxyribonukleotid innerhalb von  Minuten bei 74 °C in die DNA.
Inhalt: Platinum™ Tfi DNA-Polymerase wird mit einem magnesiumfreien 5X Platinum™ Tfi Reaktionspuffer und einem separaten Fläschchen 50 mM MgCl2 geliefert.
Inhalt und Lagerung:
Platinum™ Tfi DNA-Polymerase wird mit 5X Platinum™ Tfi Reaktionspuffer und 50 mM Magnesiumchlorid geliefert. Lagerung bei -20 °C (nicht frostfrei).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Tfi-DNA-Polymerase
5' - 3'
500 Einheit
1 X
3'-A
1 kb oder weniger
Niedrig
Standard
Platinum™
Trockeneis
Integrierter Heißstart
Separate Komponenten
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2566470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number73684050
Chargennummer2484464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number73684050
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ Tfi DNA Polymerase > 500 Units