Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bradford-Färbereagenz, gebrauchsfertige Lösung.
Zur Bestimmung der Proteinkonzentration (100 bis 1500 μg)
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61522.AP
92.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15424109
  • 98.44 CHF / 500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Bradford Reagenz eignet sich für die Bestimmung der Proteinkonzentration (100 bis 150μg). Bradford Farbstoffreagenz wird zur Bestimmung des Proteingehalts in Zellfraktionen und zur Beurteilung der Proteinkonzentrationen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bradford Dye Reagent
Ready-to-Use soln.
Miscible with water.
Flüssig
Blau
UN1805
500 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2025 Catalog NumberJ61522.K2,J61522.AP
ChargennummerN24L505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog NumberJ61522.K2,J61522.AP
ChargennummerM11L563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ61522.K2,J61522.AP
ChargennummerX28K523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberJ61522.K2,J61522.AP
ChargennummerX28K516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberJ61522.K2,J61522.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Bradford-Färbereagenz, gebrauchsfertige Lösung. > 500 ml