Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
Marke:  Axygen™ HGB15-28MC-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15563137
  • 54.95 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-10-2025
Spezifikation
Axygen horizontale Gelbox, 15 cm
Mehrkanal-kompatibler Kamm
28
1 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm > 28-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick