Learn More
Cole-Parmer™ Jiffy-Jack Scherenhubtisch
Der Jiffy-Jack Scherenhubtisch verfügt über eine hervorragende Seitenstabilität und bietet hervorragenden Halt.
Marke:  Cole-Parmer™ 08057-20
221.77 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11719128
  • 247.52 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Jiffy-Jack Scherenhubtisch verfügt über eine hervorragende Seitenstabilität und bietet hervorragenden Halt.
  • Stabile, höhenverstellbare Plattform für Heizplatten, Bäder, Glaswaren und viele andere Gegenstände
  • Die Positionierer bestehen aus robustem, chemikalienbeständigem eloxiertem Aluminium mit einer Edelstahl-Stellschraube.
  • Die Plattenoberfläche ist rutschfest.
  • Jeder Positionierer wurde für einen reibungslosen, kontinuierlichen Betrieb über die gesamte Höhe gefertigt.
  • Stellen Sie mit einem Drehknopf ganz einfach die gewünschte Höhe ein.
  • Hinten rechts gibt es eine 10 mm-Gewindebohrung für eine Rahmenstange (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Montage von Ringständern und anderen Laborgeräten
  • Die maximale Traglast beträgt 132 lb. (60 kg)
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium (Positionierer), Edelstahl (Stellschraube)
131,9 lb.
1
6 x 6 Zoll (oben)
132 lb. Kapazität
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Jiffy-Jack Scherenhubtisch > Laborhebebühne