Learn More
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Wasserstoff
Zur Durchführung von Punktmessungen für verschiedene Gase und Dämpfe
Marke:  Dräger™ 8101041
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10530663
  • 289.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glasfläschchen
  • Kalibrierte 100 ml-Luftprobe, die durch den Schlauch mit der Drager Accuro™ Balgpumpe gezogen wird
Bestellinformation
Für einige Detektorröhrchen ist eine Erweiterung des angegebenen Messbereichs möglich. Weitere Informationen erhalten Sie durch einen Anruf bei Fisher Scientific™ unter 1 800 772 6733.
Spezifikation
Spezifikation
Wasserstoffperoxid 0,1/a (Gas oder Dampf)
0,1 bis 3 ppm
10/Schachtel
Name des Produkts
Dräger™ Kurzzeit-Detektorröhrchen – Wasserstoff >