Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolbenpipettierer
Der Kolbenpipettierer ist ein ausgezeichneter Aspirator beim Einsatz mit Westergren oder Wintrobe Sedimentationsröhrchen
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H37888-0000
38.29 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Im Lieferumfang ist ein elastisches Kabel enthalten, mit dem der Pipettierer einer bestimmten Reagenzflasche zugeordnet werden kann
- Die konische Silikongummidichtung sorgt für einen luftdichten Sitz auf Pipetten aller Größen
- Kann bei 121 °C (250 °F) geöffnet, gereinigt und dampfautoklaviert werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikonkautschuk | |
Elastisches Kabel |
Rot | |
Westergren oder Wintrobe Sedimentationsröhrchen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
13Minuten
21Sekunden
28