Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Öfen – 230V/AC 50/60 Hz
Ideal geeignet für Routineanwendungen, bei denen die Probensicherheit im Vordergrund steht. Diese Öfen bieten eine ideale Heiz- und Trockenlösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 51028140
1648.69 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10669650
  • 3356.70 CHF / 1 Stück
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Aktionscode 24069 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Ideal geeignet für Routineanwendungen, bei denen die Probensicherheit im Vordergrund steht. Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Trockenschränke sind die ideale Heiz- und Trockenlösung für Forschungs-, klinische oder industrielle Anforderungen.
Heratherm General Protocol Trockenschränke bieten eine Auswahl an Optionen mit Schwerkraftkonvektion für schonendes Trocknen und Erwärmen oder mit mechanischer Konvektion für schnelleres Trocknen und Erwärmen und eine überragende Temperaturkonstanz. Geräte mit natürlicher Konvektion schützen empfindliche Proben und bieten dabei eine Temperaturgleichförmigkeit von ±4,4 °C oder besser und eine Temperaturstabilität von ±0,4 °C bei 150 °C. Modelle mit mechanischer Konvektion bieten eine Temperaturgleichförmigkeit von ±2,8 °C oder besser mit einer Temperaturstabilität von mindestens ±0,3 °C bei 150 °C.
  • Fünf Größen (60, 100 oder 180, 400 oder 750 l)
  • Betriebstemperaturen von 50 °C bis 250 °C.
  • Automatisches Übertemperatur-Alarmsystem zum Schutz der Proben
  • Niedriger Gesamtenergieverbrauch
  • Eingebaute Zeitsteuerung
  • Hervorragendes Verhältnis zwischen Platzbedarf und Fassungsvermögen
  • Korrosionsbeständige Edelstahlkammern mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Anwenderfreundliche, mikroprozessorgesteuerte Bedienung über Touch-Tasten
  • Einfacher Zugriff — Türen lassen sich um mehr als 180 °C öffnen
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Öfen – 230V/AC 50/60 Hz >