Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
Marke:  Metro™ LBTM18K3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15966981
  • 2070.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax i™ Regalsystemen
  • Das Set enthält acht 74 in. (188 cm) hohe UP-Pfosten, vier Rollen mit V-Nut, eine mittlere Laufrolle aus Edelstahl, Stoßfänger in Donut-Form, Befestigungsklemmen und andere Befestigungsteile
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes System mit doppelter Tiefe. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Kit für mobile Geräte
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem
18 Zoll
45,7 cm
Stahl
Metroseal Green Epoxy
Acht 74 in hohe Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile
18 in.
45,7 cm
Name des Produkts
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten > Metroseal 3 mit Microban; 18 Zoll (457 mm)