Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, transparent, Klasse A
Hergestellt aus Borosilikatglas und entsprechend ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ Batch Certificate of Compliance steht auf der Registerkarte Documentation zum Herunterladen zur Verfügung.
Marke:  Fisherbrand™ FB50145
64.51 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11596923
  • 83.35 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und entspricht ISO 1042 und DIN 12664. Die Fisherbrand™ Messkolben aus durchsichtigem Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen sind mit einer Messmarkierung versehen und mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen ausgestattet. Das Fisherbrand™ Batch Certificate of Compliance steht auf der Registerkarte Documentation zum Herunterladen zur Verfügung.
  • Herstellt aus Borosilikatglas und konform mit den Normen ISO 1042 und DIN 12664.
  • Mit einer Graduierungsmarkierung und austauschbarem Stopfen aus Polyethylen.
  • Die Beschreibung auf jedem Kolben beinhalten die Bestätigung der Einhaltung internationaler Normen sowie ein individuelles Nachbestellkennzeichen.
  • Die Fisherbrand „Chargen-Konformitätsbescheinigung“ kann für dieses Produkt im Reiter „Dokumentation“ heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664
Klar
Borosilikatglas
± 0,04 ml
A
Polyethylen
20 ml
111 mm
Ja
10/19
Videos
  • Fisherbrand - POTM - June EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand - POTM - June EN
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand - POTM - June FR
      • Fisherbrand - POTM - June DE
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand - POTM - June DE
        Sonderangebote
        • Mehrere Hersteller
          Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
          Aktionscode: 25081
          Gültig bis zum2025-12-31
        • Mehrere Hersteller
          Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
          Aktionscode: 24156
          Gültig bis zum2025-06-30
          Tage
          57
          Stunden
          12
          Minuten
          7
          Sekunden
          4
          Top-Angebot
          *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
          Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
        • Mehrere Hersteller
          Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
          Aktionscode: 24135
          Gültig bis zum2025-07-13
          Tage
          71
          Stunden
          12
          Minuten
          7
          Sekunden
          4
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, transparent, Klasse A > Kapazität: 20 ml