Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren
Führen Sie Trocknungsanwendungen mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologischen Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 51028717
3628.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24371" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10282190
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie liefern ausgezeichnete Temperaturkonstanz für Trockungsanwendungen. Diese effektiven und flexiblen Inkubatoren können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
  • Duale Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
  • Leicht zu reinigender, korrosionsbeständiger Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
  • Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C — auch geeignet für Trocknungsanwendungen
  • Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 (Lüfter aus) und zwischen ±0,2° und ±0,4 °C (Lüfter volle Drehzahl, gemessen bei 37 °C)
  • Temperaturstabilität von ±0,1 °C (gemessen bei 37 °C)
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.