Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
1370.00 CHF - 2635.00 CHF
Spezifikation
Enthält Acht 74 in hohe Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile
Produkttyp Kit für mobile Geräte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Einschub Ausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Einschub Ausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15906991
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM21S
21 in. 21 Zoll Stainless Steel
2590.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15936991
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM24S
24 in. 24 Zoll Stainless Steel
2635.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946991
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM24X3
24 in. 24 Zoll Schweres Polymer.
2495.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15976981
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM18S
18 in. 18 Zoll Stainless Steel
2545.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15916991
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM24C
24 in. 24 Zoll Chrom
1435.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15986981
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM18X3
18 in. 18 Zoll Schweres Polymer.
2395.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15926991
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM24K3
24 in. 24 Zoll Metroseal Green Epoxy
2155.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15996981
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM21C
21 in. 21 Zoll Chrom
1400.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15966981
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM18K3
18 in. 18 Zoll Metroseal Green Epoxy
2070.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956981
Unterlagen ansehen
Metro™
LBTM18C
18 in. 18 Zoll Chrom
1370.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax i™ Regalsystemen
  • Das Set enthält acht 74 in. (188 cm) hohe UP-Pfosten, vier Rollen mit V-Nut, eine mittlere Laufrolle aus Edelstahl, Stoßfänger in Donut-Form, Befestigungsklemmen und andere Befestigungsteile
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes System mit doppelter Tiefe. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Acht 74 in hohe Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile
Kit für mobile Geräte
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten