Learn More
DL-Mandelsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11975071
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-Mandelsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975071
5kg, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
100g
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11975071
Marke: Thermo Scientific Acros 125310050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-64-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Mandelic Acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 117°bis 121 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel C6H5CH(OH)CO2H
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥99.0% (Acid)
Menge 5kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0398912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number12531018,125310050,125312500,125310010,125311000
ChargennummerA0393328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number12531018,125310050,125312500,125310010,125311000
ChargennummerA0404971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number12531018,125310050,125312500,125310010,125311000
ChargennummerA0416997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number12531018,125310050,125312500,125310010,125311000
ChargennummerA0407657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 Catalog Number12531018,125310050,125312500,125310010,125311000
Name des Produkts
DL-Mandelsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >