Learn More
DL-Mandelsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100g
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Mandelic acid |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 117°bis 121 °C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | C6H5CH(OH)CO2H |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | ≥99.0% (Acid) |
Menge | 250g |
Infrarotspektrum | Echt |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
DL-Mandelsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur