Learn More
(S)-(+)-Mandelsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10396810
Zum Warenkorb hinzufügen
(S)-(+)-Mandelsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396810
100g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10396810
Marke: Thermo Scientific Acros 125301000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17199-29-0
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00004495
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Mandelic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 130°bis 135 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel C6H5CH(OH)CO2H
Beilstein 10, 192
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥99.0% (Acid)
Menge 100g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog Number125301000,125300250
ChargennummerA0453505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number125301000,125300250
ChargennummerA0420294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number125301000,125300250
ChargennummerA0376615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number125301000,125300250
ChargennummerA0444946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2022 Catalog Number125301000,125300250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
(S)-(+)-Mandelsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >