Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser
Der Dispensette S Trace Analysis Flaschenspender dient zur präzisen Volumendispensierung von hochreinen Medien für die Spurenanalyse. Die Komponenten des Flüssigkeitspfads wurden so ausgewählt, dass sie nur hochreine Materialien wie Fluorkunststoffe und Saphir enthalten. Das Ergebnis ist ein Spurenmetallgehalt der abgefüllten Flüssigkeit, der im Allgemeinen im unteren ppb-Bereich oder sogar im unteren ppt-Bereich liegt, je nach Anwendung.
Marke:  BRAND™ 4640240
989.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15428103
  • 1015.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ablassschlauch, Ventilbefestigungs-/Kalibrierausrüstung, ETFE- und PTFE-Verbindungsstücke (GL28, GL32, S40), Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfach zu montierender Abgabeschlauch mit oder ohne integriertes Rückführventil
  • Ohne zusätzliche Dichtringe für eine einfache Reinigung und Wartung
  • Auswechselbares Ablassventil mit Sicherheitsventil
  • Olivenförmiges Füllventil für eine festere Befestigung der Füllschläuche
  • Die verbesserte Durchflusstechnologie führt zu einer schnellere Ansaugung
  • Ausgekehlter Kanal für eine sichere Volumeneinstellung bei analogen Spendern
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser
Ohne Umwälzventil
1 bis 10 ml
Anwendungen: Dosierung von Säuren, Basen und Wasserstoffperoxid im Volumenbereich von 1 bis 10 ml
ISO 9001
Ventilfeder: Tantalum
Analog
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
    Brand Dispensette S Accessories
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:56
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:56
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning (DE)
  • Brand Dispensette S Cleaning
    Brand Dispensette S Cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Accessories (DE)
    Brand Dispensette S Accessories (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:53
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:53
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories (DE)
  • Brand Dispensette S Teaser (DE)
    Brand Dispensette S Teaser (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Dispensette S Teaser (DE)
    • Brand Dispensette S Teaser
      Brand Dispensette S Teaser
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:34
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:34
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Brand Dispensette S Teaser
    • Brand Dispensette S Startup (DE)
      Brand Dispensette S Startup (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand Dispensette S Startup (DE)
      • Brand Dispensette S Startup
        Brand Dispensette S Startup
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 2:19
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 2:19
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
        • en (Main), selected
        Brand Dispensette S Startup
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation
      Dokumentation
      Flyers
      Reference Materials
      Brochures
      Technical Notes
      Name des Produkts
      BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser > Ohne Umluftventil; Ventilfeder: Tantal