Learn More
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A, zertifiziert
Aus chemisch beständigem Borosilikatglas. Pyrex™ Zertifizierte Messzylinder Klasse A aus Glas werden individuell geprüft und mit Zertifikat über das genaue Volumen bei 5 Punkten auf der Skala geliefert.
Marke:  Pyrex 3201/14WC
198.18 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11343554
  • 226.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas.Pyrex™ Glaszylinder mit Graduierung der Klasse A mit Werkszertifikat werden einzeln getestet und mit einem Zertifikat geliefert, das das genaue Volumen an 5 Messpunkten anzeigt.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, weiße Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Klasse A: zertifiziert nach deutscher Eichordnung, bedruckt mit Konformitätszeichen "H" 
  • Chargenzertifizierung: beschriftet mit individueller Seriennummer zur Rückführung auf nationale Normen
  • Entspricht: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
A
365 mm
Messzylinder
500 ml
Weiße Emailfarbe
Weiß
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
14,37 in.
± 2,5 ml
Borosilikatglas
Zertifikat mit genauem Volumen bei 5 Punkten auf der Skala
5 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    21
    Minuten
    9
    Sekunden
    25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Graduierter Glaszylinder, Klasse A, zertifiziert > Kapazität: 500 ml; Graduierungen: 5 ml