Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Trace Analysis Analog einstellbare Flaschenaufsatz-Dispenser
Der Dispensette S Trace Analysis Flaschenspender dient zur präzisen Volumendispensierung von hochreinen Medien für die Spurenanalyse. Die Komponenten des Flüssigkeitspfads wurden so ausgewählt, dass sie nur hochreine Materialien wie Fluorkunststoffe und Saphir enthalten. Das Ergebnis ist ein Spurenmetallgehalt der abgefüllten Flüssigkeit, der im Allgemeinen im unteren ppb-Bereich oder sogar im unteren ppt-Bereich liegt, je nach Anwendung.
1015.00 CHF - 1085.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Volumen (metrisch) | 1 bis 10 ml |
Display | Analog |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen: Dosierung von Säuren, Basen und Wasserstoffperoxid im Volumenbereich von 1 bis 10 ml |
Includes: Ablassschlauch, Ventilbefestigungs-/Kalibrierausrüstung, ETFE- und PTFE-Verbindungsstücke (GL28, GL32, S40), Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408103
|
BRAND™
4640040 |
Ohne Umwälzventil | Ventilfeder: Platin-Iridium |
1015.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15428103
|
BRAND™
4640240 |
Ohne Umwälzventil | Ventilfeder: Tantalum |
1015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15418103
|
BRAND™
4640041 |
Mit Umwälzventil | Ventilfeder: Platin-Iridium |
1085.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15438103
|
BRAND™
4640241 |
Mit Umwälzventil | Ventilfeder: Tantalum |
1085.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einfach zu montierender Abgabeschlauch mit oder ohne integriertes Rückführventil
- Ohne zusätzliche Dichtringe für eine einfache Reinigung und Wartung
- Auswechselbares Ablassventil mit Sicherheitsventil
- Olivenförmiges Füllventil für eine festere Befestigung der Füllschläuche
- Die verbesserte Durchflusstechnologie führt zu einer schnellere Ansaugung
- Ausgekehlter Kanal für eine sichere Volumeneinstellung bei analogen Spendern
Warranty
Ein Jahr
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
1 bis 10 ml | |
Anwendungen: Dosierung von Säuren, Basen und Wasserstoffperoxid im Volumenbereich von 1 bis 10 ml |
ISO 9001 | |
Analog |