Learn More
BRAND™ Dosierventile für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender
Ventile für Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
Marke: BRAND™ 6749
37.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auslassventile werden aus PFA/Boro 3.3/keramischen Komponenten hergestellt. Das Dispensette™ S Auslassventil verfügt über eine Platin-Iridium-Ventilfeder, das Dispensette™ S Organic Auslassventil hat eine Tantal-Ventilfeder.
- Auslassventile für die Dispensette™ S Trace Analysis sind entweder mit einer Platin-Iridium- oder Tantal-Ventilfeder für spezifische Anwendungen (z. B. Pt-Ir-Ventil zum Dispensieren von HF) erhältlich. Erhältlich in zwei oder drei Größen: eine für 1 ml- und2 ml-Modelle; eine für 5 ml- und 10 ml-Modelle; eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Modelle
Spezifikation
Ablassventil | |
Durchscheinend | |
Dispensieren von Flüssigkeit | |
Nur Ablassventil |
Autoklavierbar | |
ETFE, Borosilikatglas, Keramik | |
Dispensette™ S, 1 und 2 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Dosierventile für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender > Für BRAND-Dispensette S der Größen 1 ml und 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur