Learn More
BRAND™ Dosierventile für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender
Ventile für Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
42.90 CHF - 75.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ablassventil |
---|---|
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren von Flüssigkeit |
Enthält | Nur Ablassventil |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklavierbar | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklavierbar | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15643977
|
BRAND™
6727 |
Dispensette™ S ≤10 ml | Autoklavierbar |
42.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15663977
|
BRAND™
6730 |
Dispensette™ S Organic, 25, 50 und 100 ml | Autoklavierbar |
52.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15523583
|
BRAND™
6728 |
Dispensette™ S ≥ 25 ml | Autoklavierbar |
52.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15653977
|
BRAND™
6729 |
Dispensette™ S Organic, 5 und 10 ml | Autoklavierbar |
43.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15673977
|
BRAND™
6732 |
Dispensette™ S Tace-Analyse Pt-Ir | Nicht autoklavierbar |
75.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15683977
|
BRAND™
6733 |
Dispensette™ S Trace-Analyse Ta | Nicht autoklavierbar |
75.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15603987
|
BRAND™
6749 |
Dispensette™ S, 1 und 2 ml | Autoklavierbar |
42.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Auslassventile werden aus PFA/Boro 3.3/keramischen Komponenten hergestellt. Das Dispensette™ S Auslassventil verfügt über eine Platin-Iridium-Ventilfeder, das Dispensette™ S Organic Auslassventil hat eine Tantal-Ventilfeder.
- Auslassventile für die Dispensette™ S Trace Analysis sind entweder mit einer Platin-Iridium- oder Tantal-Ventilfeder für spezifische Anwendungen (z. B. Pt-Ir-Ventil zum Dispensieren von HF) erhältlich. Erhältlich in zwei oder drei Größen: eine für 1 ml- und2 ml-Modelle; eine für 5 ml- und 10 ml-Modelle; eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Modelle
Spezifikation
Ablassventil | |
Durchscheinend | |
Dispensieren von Flüssigkeit | |
Nur Ablassventil |