Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
113.22 CHF - 258.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) LC-Packungen Ultimate Capillary/Nano-HPLC
Material Quarzglas
Typ Kapillarschlauch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11322123
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
160475
20 µm Innendurchmesser; 280 µm Außendurchmesser; 5 m Länge
258.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11332123
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
160476
25 um I.D.; 280 um O.D.; 5 m length Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11342123
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
160477
50 μm Innendurchmesser; 280 μm Außendurchmesser; 5 m Länge
256.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11352123
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
160478
75 um I.D.; 280 um O.D.; 5 m length Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11362123
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
160479
100 um I.D.; 375 um O.D.; 5 m length Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11372123
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
160480
150 um I.D.; 280 um O.D.; 5 m length Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11382123
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
160481
200 um I.D.; 280 um O.D.; 5 m length Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11312143
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
160616
10 um I.D.; 375 um O.D.; 5 m length Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11312233
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
163934
30 um I.D.; 375 um O.D.; 2.5 m length Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quarzglas-Schläuche haben ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Inertheit.
Spezifikation
Spezifikation
LC-Packungen Ultimate Capillary/Nano-HPLC
Quarzglas
Kapillarschlauch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Dionex™ Schlauch aus Quarzglas